Beskrivning
Cefotaxim binder till penicillinbindande proteiner (PBP), vilket hämmar det sista transpeptideringssteget av peptidoglykansyntes i bakteriecellsväggar. Som ett resultat lyser bakterier på grund av cellväggsautolytiska enzymer. Cefotaxim blockerar uppdelningen av cyanobakterier och lägre växtorganeller/plastider såsom fotosyntetiska organeller av Glaucophytes och kloroplaster av mossar. Cefotaxim används för att behandla en mängd olika bakterieinfektioner:
- Bra täckning mot de flesta gramnegativa bakterier, med det anmärkningsvärda undantaget Pseudomonas
- Effektiv mot de flesta grampositiva kocker, förutom Enterococcus
- Aktiv mot penicillinresistenta stammar av Streptococcus pneumoniae
- Måttlig aktivitet mot den anaeroba Bacteroides fragilis
- Vid meningit passerar cefotaxim blod-hjärnbarriären bättre än cefuroxim
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 64485-93-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C16H16N5NaO7S2 |
| MDL-nummer | MFCD00079073 |
| Synonym | Cefotaxime sodium, (6R-(6-a,7-b(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4,2,0) oct-2-ene-2-carboxylic acid, sodium salt |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (0,05 gm/1 ml, klar, ljusgul lösning). |
| InChI-nyckel | AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M |
| LEDER | [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cefotaxime Sodium Salt
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Cefotaxime Sodium Salt