Läs mer
Cefotaximnatriumsalt
Produktkod. 15475009
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475009 1 g 1g
15485009 5 g -
15495009 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15475009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62690.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.10 SEK
    1228.65 SEK / 1g
    Save 306.45 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Cefotaximnatriumsalt, CAS # 64485-93-4, är natriumsaltformen av cefotaxim med βlaktamasaresistent antibiotikaaktivitet. | CAS: 64485-93-4 | C16H16N5NaO7S2 | 477,44 g/mol
Cefotaximnatriumsalt fungerar som ett beta-laktamasresistent antibiotikum. Det används som ett effektivt antibakteriellt medel mot gramnegativa bakterier, med det anmärkningsvärda undantaget för pseudomonas och penicillinresistenta stammar av streptokocker pneumoniae. Det används för att behandla infektioner i ben, leder, hud, luftvägar och blodomlopp.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
• Cefotaximnatriumsaltet är en – laktamas som anses vara tredje generationens cefalosporin med antibiotiska och bakteridödande effekter
• . Denna förening utövar sin biologiska aktivitet genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP) som är belägna på den inre membranet i bakteriens cellvägg, vilket leder till deras inaktivering. Inaktiveringen av dessa proteiner påverkar tvärbindningen av peptidoglykankedjor som krävs för bakteriell cellväggsstyrka och stelhet, vilket leder till försvagning av cellväggar och celllys.
Användningsområden
• Det är en effektiv antibakteriell förening som verkar mot gramnegativa bakterier, utan aktivitet mot grampositiva bakterier såsom pseudomonas och penicillinresistenta stammar av streptococcus-pneumoni
• . Den har använts för växtcellodling och humana cellinjer in vitro
• . Cefotaxime natriumsalt har använts i antibiotikatestning
• (AST). Cefotaxime natriumsalt används också för att ta bort bakterier från Ostreococcus tauri-kulturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64485-93-4
Molekylformel C16H16N5NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 477.44
MDL-nummer MFCD00079073
InChI-nyckel AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
PubChem CID 88631411
IUPAC-namn natrium (6R,7R)-3-[(acetyloxi)metyl]-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-(metoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylat
LEDER [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefotaxime sodium salt
Typ Cefotaxim natriumsalt
Fysisk form Pulver
Färg Vit till gul
Kvantitet 1 g
Beilstein 5711411
Merck Index 14,1933
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 477.4
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.