Läs mer
Cefotaxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefotaxime acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N5O7S2/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26)/b20-9-/t10-,14-/m1/s1 |
| Formel vikt | 455.0569 |
| Procent renhet | >95% |