Produktkod. 15509483
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
unitSize
15509483
1 g
1g
15519483
250 mg
250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod.
15509483
Leverantör
Thermo Scientific Acros
Leverantörsnummer
459490010
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kemiska identifierare
CAS
69712-56-7
Molekylformel
C17 H17 N7 O8 S4
Molekylvikt (g/mol)
575.63
InChI-nyckel
SRZNHPXWXCNNDU-RHBCBLIFSA-N
Synonym
cefotetan, cefotetanum, apacef, cefotetanum inn-latin, 6r,7s-7-4-2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene-1,3-dithietan-2-yl carbonyl amino-7-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl sulfanyl methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid, cefotan tn, 6r,7s-7-4-carbamoylcarboxymethylene-1,3-dithiethane-2-carboxamido-7-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl thio methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7beta-4-2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene-1,3-dithietan-2-yl carbonyl amino-7alpha-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl sulfanyl methyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylic acid, 6r,7s-7-4-1-amino-3-hydroxy-1,3-dioxopropan-2-ylidene-1,3-dithietane-2-carbonyl amino-7-methoxy-3-1-methyltetrazol-5-yl sulfanylmethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID
53025
IUPAC-namn
(6R,7S)-7-[[4-(2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene)-1,3-dithietane-2-carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
LEDER
CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)O)S4)OC)SC2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Cefotetan
Infrarött spektrum
Authentic
Analysprocentintervall
95% min. (HPLC)
Förpackning
Glass Bottle
Kvantitet
1 g
Löslighetsinformation
Solubility in water: 0.51 mg/mL. Other solubilities: slightly soluble in methanol
Formel vikt
575.63
Procent renhet
95+%
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Preobcutljivost koze Kategorija 1
Indicaciones de peligro
H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Consejos de prudencia
P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .
¿Detecta una oportunidad de mejora?