Läs mer
Cefotetan, TRC
Produktkod. 30134392
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134392 1 g
30136808 10 mg
30007350 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134392 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2429701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69712-56-7
Molekylformel C17 H17 N7 O8 S4
Molekylvikt (g/mol) 575.62
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[4-(2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene)-1,3-dithietan-2-yl]carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, (6R,7S)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[4-(2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene)-1,3-dithietan-2-yl]carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, [6R-(6α,7α)]-, 1,3-Dithietane, 5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid deriv., Apacef, Cefotetan
IUPAC-namn (6R,7S)-7-[[4-(2-amino-1-karboxy-2-oxoetyliden)-1,3-ditietane-2-karbonyl]amino]-7-metoxi-3-[(1-metyltetrazol-5-yl)sulfanylmetyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylsyra
LEDER CO[C@]1(NC(=O)C2SC(=C(C(=O)N)C(=O)O)S2)[C@H]3SCC(=C(N3C1=O)C(=O)O)CSc4nnnn4C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefotetan
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H17N7O8S4/c1-23-16(20-21-22-23)34-4-5-3-33-15-17(32-2,14(31)24(15)7(5)11(29)30)19-9(26)13-35-12(36-13)6(8(18)25)10(27)28/h13,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,18,25)(H,19,26)(H,27,28)(H,29,30)/t13?,15-,17+/m1/s1
Formel vikt 575.0021