missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cefotiam Hexetil Hydrochloride (mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefotiam Hexetil hydrochloride (mixture of diastereomers) |
| CAS | 95789-30-3 |
| Molekylformel | C27 H37 N9 O7 S3 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[2-(2-amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-3-[[[1-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-8-oxo-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, hydrochloride (1:2), (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-3-[[[1-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-8-oxo-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, dihydrochloride, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-3-[[[1-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-8-oxo-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, dihydrochloride, [6R-(6α,7β)]-, Cefotiam hexetil hydrochloride, Pansporin T, SCE 2174 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H37N9O7S3.2ClH/c1-15(42-27(40)43-18-7-5-4-6-8-18)41-24(39)21-16(13-46-26-31-32-33-35(26)10-9-34(2)3)12-44-23-20(22(38)36(21)23)30-19(37)11-17-14-45-25(28)29-17;;/h14-15,18,20,23H,4-13H2,1-3H3,(H2,28,29)(H,30,37);2*1H/t15?,20-,23-;;/m1../s1 |
| LEDER | Cl.Cl.CC(OC(=O)OC1CCCCC1)OC(=O)C2=C(CSc3nnnn3CCN(C)C)CS[C@@H]4[C@H](NC(=O)Cc5csc(N)n5)C(=O)N24 |
| IUPAC-namn | 1-cyclohexyloxycarbonyloxyethyl (6R,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetyl]amino]-3-[[1-[2-(dimethylamino)ethyl]tetrazol-5-yl]sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 768.76 |
| Formel vikt | 767.1512 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?