Läs mer
Cefotiam hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Cefotiam (SCE-963) hydrochloride is a parenteral cephalosporin antibiotic. Cefotiam hydrochloride has broad-spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefotiam hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 66309-69-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H25Cl2N9O4S3 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | SCE-963 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (167.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (55.68 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |