Läs mer
Cefoxitin sodium, 92.7-97%, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
799.00 SEK - 2336.86 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 33564-30-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C16H16N3NaO7S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.428 |
| MDL-nummer | MFCD00079042 |
| InChI-nyckel | GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M |
| PubChem CID | 23667300 |
| ChEBI | CHEBI:3501 |
| IUPAC-namn | sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| LEDER | COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15408309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66800.MD |
250mg | |||||||
|
15498299
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66800.03 |
1g |
2336.86 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 33564-30-6 | |
| 449.428 | |
| GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M | |
| CHEBI:3501 | |
| COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+] |
| C16H16N3NaO7S2 | |
| MFCD00079042 | |
| 23667300 | |
| sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
Specifikationer
| Cefoxitin sodium | |
| White | |
| C16H16N3NaO7S2 | |
| 843°C | |
| Soluble in water or methanol | |
| COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+] | |
| 449.428 | |
| CHEBI:3501 | |
| 92.7 to 97% |
| 33564-30-6 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00079042 | |
| 14,1936 | |
| GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M | |
| sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate | |
| 23667300 | |
| 449.43 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H317
May cause an allergic skin reaction.
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
H317
missing translation for 'einecsNumber' : 251-574-6
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0330500
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold