Läs mer
Cefoxitin sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Cefoxitin sodium (MK-306) is a cephamycin antibiotic, often grouped with the second generation cephalosporins, acts by interfering with cell wall synthesis, its activity spectrum includes a broad range of gram-negative and gram-positive bacteria.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefoxitin sodium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 33564-30-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 250 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H16N3NaO7S2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | MK-306 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.50 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (222.50 mM) |
| Visa mer |