Läs mer
Cefoxitin Sodium, Mikromol™
Produktkod. 17953036
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17953036 250 mg
1 options
Produktkod. 17953036 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1858.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cefoxitin Sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefoxitin sodium
CAS 33564-30-6
Analyt- eller komponentnamn Cefoxitin sodium
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C16 H16 N3 O7 S2 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cefoxitin Sodium, Sodium (6R,7S)-3-[(carbamoyloxy)methyl]-7-methoxy-8-oxo-7-[[(thiophen-2-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-, monosodium salt, (6R,7S)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-, monosodium salt, (6R-cis)-, Betacef, Cefaxilin sodium, Cefoxitin sodium, Cefoxitin sodium salt, Cenomycin, Farmoxin, MK 306, Mefoxin, Mefoxithin, Mefoxitin, Merxin, Monosodium cefoxitin, Sodium cefoxitin
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O7S2.Na/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19;/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+;/m1./s1
LEDER [Na+].CO[C@]1(NC(=O)Cc2cccs2)[C@H]3SCC(=C(N3C1=O)C(=O)[O-])COC(=O)N
IUPAC-namn sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 449.43
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 449.0327 g/mol