Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cefoxitin natriumsalt, 94 %
Produktkod. 15545136 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15545136 1 g 1g
15555136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15545136 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455280010
Request Bulk or Custom Format
Cefoxitin natriumsalt, CAS # 33564-30-6, är enβ -laktam, andra generationens cefalosporinförening som visar bakteriedödande aktivitet mot Bacteroides, gramnegativa bakterier, inklusive stammar av P. mirabilis, P. vulgaris, E. coli, S. typhimurium och S. enteritidis.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Cefoxitin natriumsalt är resistent motβ -laktamas
  • Det binder och inaktiverar penicillinbindande proteiner (PBP) belägna på det inre membranet av bakteriecellväggen och stör på så sätt tvärbindningen av peptidoglykankedjor som är nödvändiga för bakteriell cellväggstyrka och styvhet
Användningsområden
  • Cefoxitin natriumsalt är natriumsaltformen av cefoxitin som härrör från cefamycin C
  • Det är enβ -laktam, andra generationens cefalosporinförening med bakteriedödande aktivitet mot många arter såsom Bacteroides, gramnegativa bakterier, inklusive stammar av P. mirabilis, P. vulgaris, E. coli, S. typhimurium och S. enteritidis
  • Cefoxitin ökar överlevnaden hos möss infekterade med S. aureus, S. pyogenes och K. pneumoniae
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33564-30-6
Molekylformel C16H16N3NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 449.428
InChI-nyckel GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
PubChem CID 23667300
ChEBI CHEBI:3501
IUPAC-namn natrium;(6R,7S)-3-(karbamoyloximetyl)-7-metoxi-8-oxo-7-[(2-tiofen-2-ylacetyl)amino]-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylat
LEDER COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefoxitin sodium salt
Typ Cefoxitin Sodium Salt
Infrarött spektrum Authentic
Specifik rotation +206° to +214° (20°C, 589nm) (c= 1, methanol)
Vatten 1% max.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 449.43
Procent renhet 94%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cefoxitin sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.