Läs mer
Cefozopran hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Cefozopran (SCE-2787) hydrochloride is a semi-synthetic, parenteral, fourth-generation cephalosporin. Cefozopran hydrochloride, an antibiotic, has a broad spectrum of antibacterial activity, inhibiting most of the gram-negative and gram-positive organisms.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefozopran hydrochloride |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 113981-44-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H18ClN9O5S2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | SCE-2787 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (181.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 52 mg/mL (94.20 mM) |
| Visa mer |