Läs mer
Cefozopran hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. p-200097389
Encompass_Preferred
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. 16474477
Brand: Medchem Express HYB0771A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Cefozopran (SCE-2787) hydrochloride is a semi-synthetic, parenteral, fourth-generation cephalosporin. Cefozopran hydrochloride, an antibiotic, has a broad spectrum of antibacterial activity, inhibiting most of the gram-negative and gram-positive organisms.
Cefozopran (SCE-2787) hydrochloride is a semi-synthetic, parenteral, fourth-generation cephalosporin. Cefozopran hydrochloride, an antibiotic, has a broad spectrum of antibacterial activity, inhibiting most of the gram-negative and gram-positive organisms.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefozopran hydrochloride
Fysisk form Powder
CAS 113981-44-5
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18ClN9O5S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym SCE-2787 hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (181.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 52 mg/mL (94.20 mM)
LEDER [H]Cl.[O-]C(C(N1[C@@]2([H])[C@H](NC(/C(C3=NSC(N)=N3)=N\OC)=O)C1=O)=C(CS2)C[N+]4=C(C=CC=N5)N5C=C4)=O
Molekylvikt (g/mol) 551.99
Formel vikt 551.99
Procent renhet 95.07%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.