Läs mer
Cefpiramide sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16498618
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498618 10 mg -
16404497 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16498618 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0798
MedChemExpress Cefpiramide sodium (SM-1652; Wy-44635) is a new Pseudomonas-active cephalosporin with a broad spectrum of antibacterial activity.
Cefpiramide sodium (SM-1652
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefpiramide sodium
Fysisk form Powder
CAS 74849-93-7
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H23N8NaO7S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym SM-1652 Wy-44635
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 39 mg/mL (61.45 mM)
LEDER O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](NC(C4=C(O)C=C(C)N=C4)=O)C5=CC=C(O)C=C5)=O)C1=O)O[Na]
Molekylvikt (g/mol) 634.62
Formel vikt 634.62
Procent renhet 98.47%