Läs mer
Cefpiramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefpiramide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24N8O7S2/c1-11-7-16(35)15(8-26-11)20(36)27-17(12-3-5-14(34)6-4-12)21(37)28-18-22(38)33-19(24(39)40)13(9-41-23(18)33)10-42-25-29-30-31-32(25)2/h3-8,17-18,23,34H,9-10H2,1-2H3,(H,26,35)(H,27,36)(H,28,37)(H,39,40)/t17-,18-,23-/m1/s1 |
| Formel vikt | 612.1209 |