Läs mer
Cefpirome sulfate, 95%, Thermo Scientific™
A fourth generation cephalosporin antibiotic
1457.76 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 98753-19-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C22H24N6O9S3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 612.647 |
| MDL-nummer | MFCD11864966 |
| InChI-nyckel | RKTNPKZEPLCLSF-PXPMWPIZSA-N |
| PubChem CID | 134129654 |
| IUPAC-namn | (6S,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrogen sulfate |
| LEDER | CON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)C(=O)O.OS(=O)(=O)[O-] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15497179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66001.03 |
1g |
1457.76 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 98753-19-6 | |
| 612.647 | |
| RKTNPKZEPLCLSF-PXPMWPIZSA-N | |
| (6S,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrogen sulfate |
| C22H24N6O9S3 | |
| MFCD11864966 | |
| 134129654 | |
| CON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)C(=O)O.OS(=O)(=O)[O-] |
Specifikationer
| Cefpirome sulfate | |
| White | |
| MFCD11864966 | |
| RKTNPKZEPLCLSF-PXPMWPIZSA-N | |
| (6S,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrogen sulfate | |
| 134129654 | |
| 95% |
| 98753-19-6 | |
| C22H24N6O9S3 | |
| Soluble in DMSO | |
| CON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)C(=O)O.OS(=O)(=O)[O-] | |
| 612.647 | |
| 612.66 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : UW8970000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Rekommenderad förvaring : Keep cold