Läs mer
Cefpirome sulfate, MedChemExpress
Produktkod. 16462286
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16462286 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 16462286 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1824
MedChemExpress Cefpirome sulfate (HR-810 sulfate) is a fourth generation cephalosporin antibiotic.
Cefpirome sulfate (HR-810 sulfate) is a fourth generation cephalosporin antibiotic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefpirome sulfate
Fysisk form Solid
CAS 98753-19-6
Färg Light Yellow
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H24N6O9S3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym HR-810 sulfate
Löslighetsinformation DMSO : 1 mg/mL (1.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CSC(N)=N2)=N\OC)=O)[C@@]3([H])SCC(C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)=C(C(O)=O)N13.O=S(O)([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 612.66
Formel vikt 612.66
Procent renhet 98.22%