Läs mer
Cefpodoxim, 98 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefpodoxime |
| Typ | Cefpodoxim |
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 80210-62-4 |
| Smältpunkt | 200 °C till 202 °C |
| Färg | Brun |
| Kvantitet | 1 g |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Molekylformel | C15H17N5O6S2 |
| MDL-nummer | MFCD00864906 |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning