Läs mer
Cefpodoxime Combination Disc Kit
Kvantitet:
50 skivor/kassett (250 skivor/pk.)
Förpackningsstorlek:
250 tester
Beskrivning
Upptäck ESBL (utökat spektrumβ -laktamaser) i Enterobacteriaceae som inte producerar inducerbara AmpC-enzymer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefpodoxime Combination Disc Kit. Testet kombinerar användningen av två skivor: En disk med både Cefpodoxim och klavulansyra (ß-laktamasinhibitor) och en disk med enbart Cefpodoxim.
Utökat spektrumβ -Laktamaser är enzymer som kan ge bakteriell resistens mot penicilliner, cefalosporiner och aztreonam genom hydrolys av dessa antibiotika 1,2 . Produktion av ESBL är en betydande resistensmekanism som hindrar antimikrobiell behandling av infektioner orsakade av Enterobacteriaceae och är ett allvarligt hot mot det för närvarande tillgängliga antibiotikumet 3 .
Använd Cefpodoxime Combination Disc Kit som en snabb och enkel metod för att detektera ESBL i Enterobacteriaceae.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Använd Cefpodoxime Combination Disc Kit som en snabb och enkel metod för att detektera ESBL i Enterobacteriaceae.
- Snabba resultat
- Enkelt och färdigt patronformat.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20 °C till +8 °C |
| Beskrivning | Cefpodoxime Combination Disc Kit |
| Koncentration | CD01: Cefpodoxim/klavualansyra 10/1 μg; CPD10: Cefpodoxim 10 μg |
| Detekterbara analyter | Utökat spektrum beta-laktamaser (ESBL) |
| Typ | Cefpodoxime Combination Disk Kit |
| Förpackningstyp | 5 vagn./förp. |
| Kvantitet | 50 skivor/kassett (250 skivor/pk.) |