Läs mer
Glutaraldehyde, 25% aq. soln.
Produktkod. 15417279
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417279 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15417279 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66061.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 87239-81-4 | C21H27N5O9S2 | 557.593 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefpodoxime proxetil
Typ Cefpodoxime Proxetil
Fysisk form Powder
CAS 87239-81-4
Smältpunkt 111°C to 113°C
Färg White
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Molekylformel C21H27N5O9S2
MDL-nummer MFCD00865088
Löslighetsinformation Soluble in DMSO
InChI-nyckel LTINZAODLRIQIX-FBXRGJNPSA-N
LEDER CC(C)OC(=O)OC(C)OC(=O)C1=C(CSC2N1C(=O)C2NC(=O)C(=NOC)C3=CSC(=N3)N)COC
IUPAC-namn 1-propan-2-yloxycarbonyloxyethyl (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 557.593
PubChem CID 6526396
ChEBI CHEBI:3505
Formel vikt 557.6
Procent renhet 96%