Läs mer
Cefpodoxim Proxetil, TRC
Produktkod. 17944625
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17944625 500 mg
17912795 10 mg
17924045 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17944625 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC243860500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87239-81-4
Molekylformel C21 H27 N5 O9 S2
Molekylvikt (g/mol) 557.6
Synonym Cefpodoxime proxetil, (1RS)-1-[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
IUPAC-namn 1-propan-2-yloxykarbonyloxyletyl (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-metoxyiminoacetyl]amino]-3-(metoxymetyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylat
LEDER COCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C2=O)C(=O)OC(C)OC(=O)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefpodoxime proxetil
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27N5O9S2/c1-9(2)33-21(30)35-10(3)34-19(29)15-11(6-31-4)7-36-18-14(17(28)26(15)18)24-16(27)13(25-32-5)12-8-37-20(22)23-12/h8-10,14,18H,6-7H2,1-5H3,(H2,22,23)(H,24,27)/b25-13-/t10?,14-,18-/m1/s1
Formel vikt 557.125