Läs mer
Cefprozil Monohydrate (E/Z Mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefprozil monohydrate |
| CAS | 121123-17-9 |
| Molekylformel | C18 H19 N3 O5 S . H2 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-8-oxo-3-(1-propenyl)-, monohydrate, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-8-oxo-3-(1-propenyl)-, monohydrate, [6R-[6α,7β(R*)]]-, Cefprozil monohydrate, Cefprozil monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-8-oxo-3-[(1EZ)-prop-1-enyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O5S.H2O/c1-2-3-10-8-27-17-13(16(24)21(17)14(10)18(25)26)20-15(23)12(19)9-4-6-11(22)7-5-9;/h2-7,12-13,17,22H,8,19H2,1H3,(H,20,23)(H,25,26);1H2/t12-,13-,17-;/m1./s1 |
| LEDER | O.CC=CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C2=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-8-oxo-3-prop-1-enyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.44 |
| Formel vikt | 407.1151 |