Läs mer
Cefprozil monohydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16454367
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16454367 50 mg -
16408498 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16454367 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0458
MedChemExpress Cefprozil monohydrate (Cefzil) is a second-generation cephalosporin type antibiotic.
Cefprozil monohydrate (Cefzil) is a second-generation cephalosporin type antibiotic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefprozil monohydrate
Fysisk form Solid
CAS 121123-17-9
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H21N3O6S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 1.1 mg/mL (2.70 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C(N1[C@@]2([H])[C@H](NC([C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)N)=O)C1=O)=C(CS2)/C=C/C)=O.O
Molekylvikt (g/mol) 407.44
Formel vikt 407.44
Procent renhet 99.91%