Läs mer
Melford Cefsulodin
Beskrivning
Cefsulodin Sodium Salt är ett cefalosporinantibiotikum. Cefsulodin hämmar bakteriell cellväggssyntes genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP).
Den är effektiv mot en rad gramnegativa bakterier och är särskilt användbar vid isolering och urval av dessa bakterier i mikrobiologiska och forskningsmiljöer. Används vanligtvis i odlingsmedia för tillväxt och identifiering av specifika bakteriestammar.
Dessutom används det ofta som ett selektivt medel i odlingsmedier för att isolera bakterier som är känsliga för detta antibiotikum. Dess inkludering möjliggör specifik tillväxt av gramnegativa bakterier som saknar resistens mot cefsulodin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefsulodin |
| CAS | 52152-93-9 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C22H19N4NaO8S2 |