Läs mer
Melford Cefsulodin
Produktkod. 30018173
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018173 5 g
30018171 100 mg
30018172 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018173 Leverantör Melford Leverantörsnummer C520005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cefsulodin Sodium Salt är ett cefalosporinantibiotikum. Cefsulodin hämmar bakteriell cellväggssyntes genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP).
Denna störning interfererar med de sista stadierna av peptidoglykansyntesen i bakteriecellväggen, vilket leder till strukturell instabilitet och eventuell cellys.
Den är effektiv mot en rad gramnegativa bakterier och är särskilt användbar vid isolering och urval av dessa bakterier i mikrobiologiska och forskningsmiljöer. Används vanligtvis i odlingsmedia för tillväxt och identifiering av specifika bakteriestammar.
Dessutom används det ofta som ett selektivt medel i odlingsmedier för att isolera bakterier som är känsliga för detta antibiotikum. Dess inkludering möjliggör specifik tillväxt av gramnegativa bakterier som saknar resistens mot cefsulodin.
Spécification
Kemiskt namn eller material Cefsulodin
CAS 52152-93-9
Kvantitet 5 g
Molekylformel C22H19N4NaO8S2
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.