Läs mer
Cefsulodin sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16476236
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16476236 100 mg
1 options
Produktkod. 16476236 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13588100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Cefsulodin sodium salt hydrate is a third generation β lactam antibiotic and member of the cephems subgroub of antibiotics.
Cefsulodin sodium salt hydrate is a third generation β lactam antibiotic and member of the cephems subgroub of antibiotics.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefsulodin sodium
Fysisk form Solid
CAS 52152-93-9
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H19N4NaO8S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation H2O : 55 mg/mL (99.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 13.5 mg/mL (24.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N[C@H]1[C@@]2([H])SCC(C[N+]3=CC=C(C(N)=O)C=C3)=C(C([O-])=O)N2C1=O)[C@@H](C4=CC=CC=C4)S(=O)(O[Na])=O
Molekylvikt (g/mol) 554.53
Formel vikt 554.53
Procent renhet 95.09%