Läs mer
Cefsulodin natriumsalt, 99 % renhet, För HPLC-analys, 93 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefsulodin sodium salt |
| Typ | Cefsulodin natriumsalt |
| Namnnotering | För HPLC-analys |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| CAS | 52152-93-9 |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Analysprocentintervall | 0.93 |
| Molekylformel | C22H21N4NaO8S2+ |
| InChI-nyckel | GTZPOHRNWUTXNB-DWBVFMGKSA-O |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cefsulodin Sodium Salt
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Cefsulodin Sodium Salt