Läs mer
Cefsulodin natriumsalt MP Biomedicals
Produktkod. 11466801 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466801 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11466801 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219867783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1755.00 SEK
    1670.85 SEK / 250mg
    Save 84.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefsulodin Sodium Salt
CAS 52152-93-9
Molekylformel C22H21N4NaO8S2+
Kvantitet 250 mg
InChI-nyckel GTZPOHRNWUTXNB-DWBVFMGKSA-O
LEDER C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)S(=O)(=O)O)C(=O)O)C[N+]4=CC=C(C=C4)C(=O)N.[Na]
IUPAC-namn (6R,7R)-3-[(4-karbamoylpyridin-l-ium-l-yl)metyl]-8-oxo-7-[[(2R)-2-fenyl-2-sulfoacetyl]amino]-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylsyra;
Molekylvikt (g/mol) 556.54
PubChem CID 124203950
Formel vikt 554.5
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cefsulodin Sodium Salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefsulodin Sodium Salt