Läs mer
Melford Ceftazidim Hydrat
Beskrivning
Ceftazidim är ett tredje generationens cefalosporinantibiotikum som används i forskningsmiljöer. Det är effektivt mot ett brett spektrum av bakterier, inklusive gramnegativa och vissa grampositiva bakterier.
Ceftazidim verkar genom att hämma syntesen av bakteriell cellvägg, vilket i slutändan leder till att känsliga bakterier dör. Det kan användas som ett selektivt medel i mikrobiologiska och molekylärbiologiska experiment. Inkorporera ceftazidim i odlingsmedia för att selektivt främja tillväxten av bakteriestammar som bär resistensgener mot detta antibiotikum. Detta uppnås ofta genom att introducera en plasmid eller vektor som innehåller en ceftazidimresistensgen i bakterierna av intresse.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceftazidime Hydrate |
| CAS | 72558-82-8 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | C22H22N6O7S2 - xH2O |