Läs mer
Ceftazidim pentahydrat, 95 %
Beskrivning
Ceftazidim pentahydrat är ett antibakteriellt medel. Det används särskilt för Pseudomonas och andra gramnegativa infektioner hos funktionsnedsatta patienter. Det används vid behandling av patienter med infektioner orsakade av mottagliga stamar av organismer vid följande sjukdomar: nedre luftvägsinfektioner, hud- och hudstrukturinfektioner, urinvägsinfektioner, bakteriell septikemi, ben- och ledinfektioner, gynekologiska infektioner, intraabdominala infektioner (inklusive peritonit) och infektioner i centrala nervsystemet (inklusive meningit).
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Sparsamt löslig i vattenlösning
Anteckningar
Endast forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostik eller terapeutisk användning hos djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceftazidime pentahydrate |
| Typ | Ceftazidim Pentahydrat |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Sparsamt löslig i vattenlösning |
| Formel vikt | 636.65 |
| Procent renhet | 95% |
RUO– Endast forskningsanvändning