Läs mer
Ceftazidim t-Butylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceftazidime t-Butyl Ester |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H30N6O7S2/c1-25(2,3)38-23(37)26(4,5)39-30-16(15-13-41-24(27)28-15)19(33)29-17-20(34)32-18(22(35)36)14(12-40-21(17)32)11-31-9-7-6-8-10-31/h6-10,13,17,21H,11-12H2,1-5H3,(H3-,27,28,29,33,35,36)/b30-16-/t17-,21-/m1/s1 |
| Formel vikt | 602.1617 |