Läs mer
Ceftibuten dihydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Ceftibuten (Sch-39720) dihydrate, an antibiotic, is an orally active cephalosporin, possesses potent activity in vitro against a wide range of gram-negative and certain gram-positive pathogens.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceftibuten dihydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 118081-34-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H18N4O8S2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Sch-39720 dihydrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (223.98 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (223.98 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Visa mer |