Läs mer
Ceftibuten Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceftibuten Hydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N4O6S2.H2O/c16-15-17-5-8(27-15)6(1-2-9(20)21)11(22)18-10-12(23)19-7(14(24)25)3-4-26-13(10)19;/h1,3,5,10,13H,2,4H2,(H2,16,17)(H,18,22)(H,20,21)(H,24,25);1H2/b6-1-;/t10-,13-;/m1./s1 |
| Procent renhet | >95% |