Läs mer
Ceftiofur-D3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceftiofur-d3 |
| CAS | 2673269-87-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19H14D3N5O7S3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino-d3)acetyl]amino]-3-[[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, Excenel-d3, Excenel RTU-d3, U 64279A-d3, U 67279A-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17N5O7S3/c1-30-23-11(9-7-34-19(20)21-9)14(25)22-12-15(26)24-13(17(27)28)8(5-32-16(12)24)6-33-18(29)10-3-2-4-31-10/h2-4,7,12,16H,5-6H2,1H3,(H2,20,21)(H,22,25)(H,27,28)/b23-11-/t12-,16-/m1/s1/i1D3 |
| LEDER | [H][C@]12N(C(C(O)=O)=C(CSC(C3=CC=CO3)=O)CS2)C([C@H]1NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC([2H])([2H])[2H])=O)=O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(trideuteriomethoxyimino)acetyl]amino]-3-(furan-2-carbonylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 526.58 |
| Visa mer |