Läs mer
Ceftiofur natrium, 95 %
Beskrivning
Ceftiofur-natrium är resistent mot antibiotikaresistensenzymet betalaktamas och har aktivitet mot grampositiva och gramnegativa bakterier. E. coli-stammar resistenta mot ceftiofur har rapporterats. Ceftiofurs bakteridödande aktivitet beror på hämning av cellväggssyntes via affinitet för penicillinbindande proteiner. PBP:erna är transpeptidaser som är avgörande för peptidoglycisk biosyntes. Därför förhindrar deras hämning att denna viktiga cellväggskomponent syntetiseras korrekt.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Ceftiofur-natrium är resistent mot antibiotikaresistensenzymet betalaktamas och har aktivitet mot grampositiva och gramnegativa bakterier. E. coli-stammar resistenta mot ceftiofur har rapporterats. Ceftiofurs bakteridödande aktivitet beror på hämning av cellväggssyntes via affinitet för penicillinbindande proteiner. PBP:erna är transpeptidaser som är avgörande för peptidoglycisk biosyntes. Därför förhindrar deras hämning att denna viktiga cellväggskomponent syntetiseras korrekt.
Löslighet
Fritt löslig i vattenlösning
Anteckningar
Endast forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostik eller terapeutisk användning hos djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceftiofur sodium |
| Typ | Ceftiofur natrium |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vit eller gul |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Fritt löslig i vattenlösning |
| Formel vikt | 545.54 |
| Procent renhet | 95% |
RUO– Endast forskningsanvändning