Läs mer
Ceftiofur sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16428496
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16428496 100 mg
1 options
Produktkod. 16428496 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0898
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Ceftiofur sodium is an antibiotic of the cephalosporin type (third generation), licensed for use in veterinary medicine.
Ceftiofur sodium is an antibiotic of the cephalosporin type (third generation), licensed for use in veterinary medicine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ceftiofur sodium
Fysisk form Solid
CAS 104010-37-9
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H16N5NaO7S3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym sodium ceftiofur
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (73.32 mM)
LEDER O=C(O[Na])C(N12)=C(CSC(C3=CC=CO3)=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)C1=O
Molekylvikt (g/mol) 545.54
Formel vikt 545.54
Procent renhet 98.01%