Läs mer
Ceftiofur natrium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceftiofur Sodium |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17N5O7S3.Na/c1-30-23-11(9-7-34-19(20)21-9)14(25)22-12-15(26)24-13(17(27)28)8(5-32-16(12)24)6-33-18(29)10-3-2-4-31-10;/h2-4,7,12,16H,5-6H2,1H3,(H2,20,21)(H,22,25)(H,27,28);/q;+1/p-1/b23-11-;/t12-,16-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 545.011 |