missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ceftiofur Thiolactone, TRC

Produktkod. 30361262
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30361262 25 mg -
30367952 2.5 mg 2.5mg
30362615 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30361262 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC24473025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 120882-23-7
Molekylformel C14 H13 N5 O4 S3
Molekylvikt (g/mol) 411.479
IUPAC-namn (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[(4R,5R)-3,11-dioxo-6,10-dithia-2-azatricyclo[6.3.0.02,5]undec-1(8)-en-4-yl]-2-methoxyiminoacetamide
LEDER CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC3=C(N2C1=O)C(=O)SC3)\c4csc(N)n4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ceftiofur Thiolactone
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13N5O4S3/c1-23-18-7(6-4-26-14(15)16-6)10(20)17-8-11(21)19-9-5(2-24-12(8)19)3-25-13(9)22/h4,8,12H,2-3H2,1H3,(H2,15,16)(H,17,20)/b18-7-/t8-,12-/m1/s1
Formel vikt 411.013
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.