missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ceftiofur Thiolactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceftiofur Thiolactone |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N5O4S3/c1-23-18-7(6-4-26-14(15)16-6)10(20)17-8-11(21)19-9-5(2-24-12(8)19)3-25-13(9)22/h4,8,12H,2-3H2,1H3,(H2,15,16)(H,17,20)/b18-7-/t8-,12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 411.013 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?