Läs mer
Ceftizoxime sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Ceftizoxime sodium (SKF-88373) is third generation cephalosporin effective against Gram-negative and Gram-positive bacteria. It binds penicillin-binding proteins (PBPs) and inhibits the bacterial cell wall synthesis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceftizoxime sodium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 68401-82-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H12N5NaO5S2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | SKF-88373 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 15 mg/mL (37.00 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |