Läs mer
Ceftizoxime, TRC
Produktkod. 30362572
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30362572 50 mg
1 options
Produktkod. 30362572 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC24476050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ceftizoxime
CAS 68401-81-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C13 H13 N5 O5 S2
Kvantitet 50 mg
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, (6R,7R)- (ACI), (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid (ACI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, [6R-[6α,7β(Z)]]- (ZCI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), Ceftisomin, Ceftizoxime, Epocelin, MeSH ID: D015296
InChI formel InChI=1S/C13H13N5O5S2/c1-23-17-7(5-4-25-13(14)15-5)9(19)16-8-10(20)18-6(12(21)22)2-3-24-11(8)18/h2,4,8,11H,3H2,1H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)/b17-7-/t8-,11-/m1/s1
LEDER CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC=C(N2C1=O)C(=O)O)\c3csc(N)n3
IUPAC-namn (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-metoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 383.4
Formel vikt 383.0358