Läs mer
Ceftriaxone-d3 Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceftriaxone O-methyl-d3 |
| CAS | 1132650-38-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 2H3 H15 N8 O7 S3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxy-d3-imino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-, (6R,7R)-, (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxy-d3-imino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, Ceftriaxone-d3, Ceftriaxone-D3 (O-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N8O7S3/c1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10(6)16(31)32)21-11(27)8(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7/h5,9,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,19,20)(H,21,27)(H,23,29)(H,31,32)/b24-8-/t9-,15-/m1/s1/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])O\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSC3=NC(=O)C(=NN3C)O)\c4csc(N)n4 |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(trideuteriomethoxyimino)acetyl]amino]-3-[(6-hydroxy-2-methyl-5-oxo-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 557.6 |
| Visa mer |