Läs mer
Melford Ceftriaxone Dinatriumsalt Hemi
Produktkod. 30018174
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30018174 250 mg
1 options
Produktkod. 30018174 Leverantör Melford Leverantörsnummer C547000.25
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Ceftriaxone Dinodium Salt är ett tredje generationens cefalosporinantibiotikum. Formen hemi (heptahydrat) indikerar närvaron av vattenmolekyler i kristallstrukturen.
Ceftriaxon hämmar bakteriell cellväggsyntes genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP), enzymer involverade i slutskedet av peptidoglykansyntesen. Denna interferens leder till strukturell instabilitet och eventuell cellys. Bredspektrumantibiotikum effektivt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier. Kan användas i mikrobiologisk forskning och studier med fokus på antibakteriella medel. Dess inkludering i odlingsmedier kan hjälpa till att selektivt isolera bakterier som är mottagliga för detta antibiotikum.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ceftriaxone Disodium Salt Hemi (Heptahydrate)
CAS 104376-79-6
Kvantitet 250 mg
Molekylformel C18H16N8Na2O7S2-3.5H2O