Läs mer
Ceftriaxon natriumhemiheptahydrat, Mikromol™
Beskrivning
Ceftriaxon natriumhemiheptahydrat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceftriaxone sodium hemiheptahydrate |
| CAS | 104376-79-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ceftriaxone sodium hemiheptahydrate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18H18N8Na2O7S3 • 3.5[H2O] |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Ceftriaxone sodium, Disodium (6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(2-methyl-6-oxido-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanyl]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate 3.5 hydrate, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-, sodium salt, hydrate (2:4:7), (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-, disodium salt, hydrate (2:7), (6R,7R)- (9CI), Ceftriaxone disodium hemiheptahydrate, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-, disodium salt, hydrate (2:7), [6R-[6alpha,7beta(Z)]]- |
| InChI formel | InChI=1S/2C18H18N8O7S3.4Na.7H2O/c2*1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10(6)16(31)32)21-11(27)8(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7;;;;;;;;;;;/h2*5,9,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,19,20)(H,21,27)(H,23,29)(H,31,32);;;;;7*1H2/q;;4*+1;;;;;;;/p-4/b2*24-8-;;;;;;;;;;;/t2*9-,15-;;;;;;;;;;;/m11.........../s1 |
| LEDER | O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])CSC3=NC(=O)C(=NN3C)[O-])\c4csc(N)n4.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]5[C@H]6SCC(=C(N6C5=O)C(=O)[O-])CSC7=NC(=O)C(=NN7C)[O-])\c8csc(N)n8 |
| IUPAC-namn | tetrasodium; (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-metoxyiminoacetyl]amino]-3-[(2-metyl-6-oxido-5-oxo-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanylmetyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylat; Heptahydrat |
| Visa mer |