Läs mer
Ceftriaxone sodium salt, MedChemExpress
Beskrivning
Ceftriaxone sodium salt (Disodium ceftriaxone) is a third-generation cephalosporin antibiotic with excellent activity against many gram-negative, and reasonable activity against most gram-positive microorganisms. Anti-inflammatory and antioxidant characteristics.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceftriaxone sodium salt |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 74578-69-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H16N8Na2O7S3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Disodium ceftriaxone |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (83.54 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 40 mg/mL (66.83 mM) |
| Visa mer |