Läs mer
Cefuracetime (E-isomer) Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Cefuracetime sodium salt |
| CAS | 97170-20-2 |
| Molekylformel | C17 H16 N3 O8 S . Na |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, monosodium salt, [6R-[6α,7β(E)]]- (9CI), Cefuracetime sodium (E-isomer), (E)-Cefuracetime sodium salt, (6R,7R)-7-[[(E)-(Furan-2-yl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt, (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2E)-2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O8S.Na/c1-8(21)28-6-9-7-29-16-12(15(23)20(16)13(9)17(24)25)18-14(22)11(19-26-2)10-4-3-5-27-10;/h3-5,12,16H,6-7H2,1-2H3,(H,18,22)(H,24,25);/q;+1/p-1/b19-11+;/t12-,16-;/m1./s1 |
| LEDER | [Na+].CO\N=C(\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])COC(=O)C)/c3occc3 |
| IUPAC-namn | sodium;(6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[(2E)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.38 |
| Formel vikt | 445.0556 |