missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cefuroxime Axetil Impurity C (85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefuroxime Axetil Impurity C |
| CAS | 76598-06-6 |
| Molekylformel | C18 H15 Cl3 N4 O9 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[[[(trichloroacetyl)amino]carbonyl]oxy]methyl]-, [6R-[6α,7β(Z)]]- (9CI), [6R-[6α,7β(Z)]]-7-[[2-Furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[[[(trichloroacetyl)amino]carbonyl]oxy]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, Cefuroxime Axetil EP Impurity C(Cefuroxime Sodium EP D), (6R,7R)-7-[((Z)-(Furan-2-yl)(methoxyimino)acetyl)amino]-8-oxo-3-[([(trichloroacetyl)carbamoyl]oxy)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic AcidCefuroxime Axetil Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15Cl3N4O9S/c1-32-24-9(8-3-2-4-33-8)12(26)22-10-13(27)25-11(15(28)29)7(6-35-14(10)25)5-34-17(31)23-16(30)18(19,20)21/h2-4,10,14H,5-6H2,1H3,(H,22,26)(H,28,29)(H,23,30,31)/b24-9-/t10-,14-/m1/s1 |
| LEDER | CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)COC(=O)NC(=O)C(Cl)(Cl)Cl)\c3occc3 |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-3-[(2,2,2-trichloroacetyl)carbamoyloxymethyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 569.7571 |
| Formel vikt | 567.9625 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?