Läs mer
Cefuroxime sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Cefuroxime sodium is an orally active second-generation cephalosporin antibiotic with increased stability to β-lactamase. Cefuroxime sodium has a broad spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefuroxime sodium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 56238-63-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H15N4NaO8S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.03 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (112.01 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(N12)=C(COC(N)=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C3=CC=CO3)=N\OC)=O)C1=O)O[Na] |
| Visa mer |