missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Melford Cefuroxim natriumsalt
Beskrivning
Ceftriaxone Dinodium Salt är ett tredje generationens cefalosporinantibiotikum. Formen hemi (heptahydrat) indikerar närvaron av vattenmolekyler i kristallstrukturen.
Ceftriaxon hämmar bakteriell cellväggsyntes genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP), enzymer involverade i slutskedet av peptidoglykansyntesen. Denna interferens leder till strukturell instabilitet och eventuell cellys. Bredspektrumantibiotikum effektivt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier. Kan användas i mikrobiologisk forskning och studier med fokus på antibakteriella medel. Dess inkludering i odlingsmedier kan hjälpa till att selektivt isolera bakterier som är mottagliga för detta antibiotikum.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefuroxime, Sodium Salt |
| CAS | 56238-63-2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | C16H15N4NaO8S |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?