Läs mer
Cefuroxime sodium salt, 95%, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66999.06
| Kvantitet | 5g |
|---|
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 56238-63-2 | |
| 446.366 | |
| URDOHUPGIOGTKV-LNJPBTIASA-M | |
| sodium;(6S,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-[[(2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| C16H15N4NaO8S | |
| MFCD09878727 | |
| 133687825 | |
| CON=C(C1=CC=CO1)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)COC(=O)N)C(=O)[O-].[Na+] |
Specifikationer
| Cefuroxime sodium salt | |
| White to Yellow | |
| C16H15N4NaO8S | |
| 14,1954 | |
| URDOHUPGIOGTKV-LNJPBTIASA-M | |
| sodium;(6S,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-[[(2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate | |
| 133687825 | |
| 95% |
| 56238-63-2 | |
| 5g | |
| MFCD09878727 | |
| Freely soluble in water | |
| CON=C(C1=CC=CO1)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)COC(=O)N)C(=O)[O-].[Na+] | |
| 446.366 | |
| 446.37 |
Säkerhet och hantering
- Cefuroxime sodium salt
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Cefuroxime sodium salt